Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA001254
Sigma-Aldrich
Anti-CKB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-CK antibody produced in rabbit, Anti-Creatine kinase B chain antibody produced in rabbit, Anti-Creatine kinase B-type antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VISMQKGGNMKEVFTRFCTGLTQIETLFKSKDYEFMWNPHLGYILTCPSNLGTGLRAGVHIKLPNLGKHEKFSEVLKRLRLQKRGTGGVDTAAVGGVFDVSNADRLGFSEVELVQMVVDGVKLLIEMEQRLEQGQAIDDLMPAQK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKB(1152)
Powiązane kategorie
Immunogen
Creatine kinase B-type recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CKB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CKB (kinaza kreatynowa, mózg) koduje białko, które odwracalnie katalizuje przeniesienie fosforanu między ATP i kreatyną w celu wytworzenia ADP i fosfokreatyny. Należy do rodziny białek kinazy fosfagenowej. Gen jest regulowany podczas różnicowania komórek. Jest silnie nasilony w drobnokomórkowym raku płuc. Doniesiono, że aktywność hormonalna może kontrolować jego ekspresję.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70383
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adriano Azevedo Mello et al.
PloS one, 10(10), e0140492-e0140492 (2015-10-16)
Kinases are downstream modulators and effectors of several cellular signaling cascades and play key roles in the development of neoplastic disease. In this study, we aimed to evaluate SRC, LYN and CKB protein and mRNA expression, as well as their
Sarah J Richardson et al.
Diabetologia, 57(2), 392-401 (2013-11-06)
Enteroviral infection has been implicated in the development of islet autoimmunity in type 1 diabetes and enteroviral antigen expression has been detected by immunohistochemistry in the pancreatic beta cells of patients with recent-onset type 1 diabetes. However, the immunohistochemical evidence
Seoung Min Bong et al.
FEBS letters, 582(28), 3959-3965 (2008-11-04)
Creatine kinase is a member of the phosphagen kinase family, which catalyzes the reversible phosphoryl transfer reaction that occurs between ATP and creatine to produce ADP and phosphocreatine. Here, three structural aspects of human-brain-type-creatine-kinase (hBB-CK) were identified by X-ray crystallography:
G H Daouk et al.
The Journal of biological chemistry, 263(5), 2442-2446 (1988-02-15)
There is evidence that the gene for the B isozyme of creatine kinase is regulated during cell differentiation, is under hormonal control, and is activated in a small cell lung carcinoma. In order to investigate further the mechanisms of these
Yow-Sien Lin et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(6), 742-753 (2013-02-19)
Huntington's disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder caused by a CAG repeat expansion in the huntingtin (HTT) gene. Brain-type creatine kinase (CKB) is an enzyme involved in energy homeostasis via the phosphocreatine-creatine kinase system. Although downregulation of CKB was