Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA001214
Sigma-Aldrich
Anti-SNAP23 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SNAP-23 antibody produced in rabbit, Anti-Synaptosomal-associated protein 23 antibody produced in rabbit, Anti-Vesicle-membrane fusion protein SNAP-23 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
QINKDMRETEKTLTELNKCCGLCVCPCNRTKNFESGKAYKTTWGDGGENSPCNVVSKQPGPVTNGQLQQPTTGAASGGYIKRITNDAREDEMEENLTQVGSILGNLKDMALNIGNEIDAQNPQIKRITDKADTNRDRIDIANA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAP23(8773)
Opis ogólny
Gen SNAP23 mapuje się na chromosomie 15q21-22 i ma osiem eksonów.
Immunogen
Synaptosomal-associated protein 23 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SNAP23 (synaptosomal-associated protein, 23kDa) koduje białko zaangażowane w mechanizm specyficznej fuzji błonowej i celowania pęcherzyków wewnątrzkomórkowych. Reguluje dokowanie i fuzję pęcherzyków transportowych we wszystkich komórkach ssaków. N-końcowa domena cewkowa SNAP-23 wiąże się z C-końcową domeną cewkową, syntaksyną-4 i VAMP-3, tworząc kompleks heterotetrameryczny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78867
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Lazo et al.
Human genetics, 108(3), 211-215 (2001-05-17)
Synaptosome-associated protein-23 (SNAP23) is a component of the cellular mechanism required for specific membrane fusion and targetting of intracellular vesicles. We have cloned the full-length human cDNA and the SNAP23 gene. The SNAP23 gene has eight exons, with the initiation
Steven J Freedman et al.
The Journal of biological chemistry, 278(15), 13462-13467 (2003-01-31)
SNARE proteins mediate intracellular membrane fusion by forming a coiled-coil complex to merge opposing membranes. A "fusion-active" neuronal SNARE complex is a parallel four-helix bundle containing two coiled-coil domains from SNAP-25 and one coiled-coil domain each from syntaxin-1a and VAMP-2.
V Ravichandran et al.
The Journal of biological chemistry, 271(23), 13300-13303 (1996-06-07)
The specificity of vesicular transport is regulated, in part, by the interaction of a vesicle-associated membrane protein termed synaptobrevin/VAMP with a target compartment membrane protein termed syntaxin. These proteins, together with SNAP-25 (synaptosome-associated protein of 25 kDa), form a complex
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001214-100UL4061836318536
HPA001214-25UL4061842772308