Kluczowe dokumenty
SAB2102251
Sigma-Aldrich
Anti-SNAP23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HsT17016, Anti-SNAP23A, Anti-SNAP23B, Anti-Synaptosomal-associated protein, 23kDa
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAP23(8773)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SNAP23
Działania biochem./fizjol.
SNAP23 jest strukturalnie i funkcjonalnie podobny do SNAP25 i ściśle wiąże się z wieloma syntaksynami i synaptobrewinami/VAMP. Jest niezbędnym składnikiem receptora o wysokim powinowactwie dla ogólnej maszynerii fuzji błonowej i jest ważnym regulatorem dokowania i fuzji pęcherzyków transportowych. Dla tego genu opisano dwa alternatywne warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka. Specyficzność transportu pęcherzykowego jest częściowo regulowana przez interakcję związanego z pęcherzykami białka błonowego określanego jako synaptobrewina/VAMP z białkiem błonowym przedziału docelowego określanym jako syntaksyna. Białka te, wraz z SNAP25 (synaptosome-associated protein of 25 kDa), tworzą kompleks, który służy jako miejsce wiązania dla ogólnej maszynerii fuzji błon. Uważa się, że synaptobrewina/VAMP i syntaksyna są zaangażowane w transport pęcherzykowy w większości, jeśli nie we wszystkich komórkach, podczas gdy SNAP25 występuje prawie wyłącznie w mózgu, co sugeruje, że istnieje wszechobecnie wyrażany homolog SNAP25, który ułatwia fuzję pęcherzyków transportowych z błoną docelową w innych tkankach. Białko kodowane przez ten gen jest strukturalnie i funkcjonalnie podobne do SNAP25 i ściśle wiąże się z wieloma syntaksynami i synaptobrewinami/VAMP. Jest niezbędnym składnikiem receptora o wysokim powinowactwie dla ogólnej maszynerii fuzji błonowej i jest ważnym regulatorem dokowania i fuzji pęcherzyków transportowych. Dla tego genu opisano dwa alternatywne warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GIKTITMLDEQKEQLNRIEEGLDQINKDMRETEKTLTELNKCCGLCVCPC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SNAP23 promotes the malignant process of ovarian cancer.
Sun Q
Journal of Ovarian Research, 9(1):80, 1-9 (2016)
Synaptic vesicle-like lipidome of human cytomegalovirus virions reveals a role for SNARE machinery in virion egress.
Liu ST
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108(31), 12869-12874 (2011)
Immunofluorescence microscopy of SNAP23 in human skeletal muscle reveals colocalization with plasma membrane, lipid droplets, and mitochondria.
Strauss JA
Physiological Reports, 4(1), 1-11 (2016)
Genetic-linkage mapping of complex hereditary disorders to a whole-genome molecular-interaction network.
Iossifov I
Genome Research, 18(7), 1150-1162 (2008)
Silvia Martinelli et al.
Nature communications, 12(1), 4643-4643 (2021-08-01)
The stress response is an essential mechanism for maintaining homeostasis, and its disruption is implicated in several psychiatric disorders. On the cellular level, stress activates, among other mechanisms, autophagy that regulates homeostasis through protein degradation and recycling. Secretory autophagy is