Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001830
Sigma-Aldrich
Anti-SNAP25 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SNAP-25 antibody produced in rabbit, Anti-SUP antibody produced in rabbit, Anti-Super protein antibody produced in rabbit, Anti-Synaptosomal-associated 25 kDa protein antibody produced in rabbit, Anti-Synaptosomal-associated protein 25 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
SSDAYKKAWGNNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAP25(6616)
Opis ogólny
Białko związane z synaptosomami o masie 25 kDa (SNAP25) jest białkiem zakończeń nerwowych o dwóch izoformach, SNAP 25a i SNAP 25b. Jest szeroko rozpowszechnione w korze czołowej i móżdżku dorosłego mózgu z zespołem Downa i odgrywa ważną rolę w zależnej od Ca2+ fuzji pęcherzyków wydzielniczych z błoną plazmatyczną w komórkach neuroendokrynnych. Jest składnikiem neuronalnego białka SNARE (rozpuszczalnego receptora białka przyłączającego czynnik wrażliwy na N-etylomaleimid), niezbędnego do uwalniania neuroprzekaźników z zakończeń presynaptycznych. Wiąże się bezpośrednio z białkami błonowymi związanymi z pęcherzykami, takimi jak syntaksyna i synaptobrewina, pośrednicząc w wiązaniu synaptobrewiny do egzocytozy.
Immunogen
Synaptosomal-associated protein 25 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SNAP25 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78868
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immunohistochemical approach to the pathogenesis of clinical cases of bovine Herpesvirus type 5 infections.
Cardoso, T.C., et al.
Diagnostic Pathology, 557, 557-557 (2010)
Chi-Jung Huang et al.
International journal of molecular medicine, 39(5), 1195-1205 (2017-03-25)
Medulloblastoma (MB) is the most common pediatric malignant brain tumor and patients with high-risk or recurrent MB respond poorly to current therapies, and have a higher related mortality. For this reason, potential molecules related to MB need be identified in order
Yoshikatsu Aikawa et al.
Molecular biology of the cell, 17(5), 2113-2124 (2006-02-17)
Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) proteins play key roles in membrane fusion, but their sorting to specific membranes is poorly understood. Moreover, individual SNARE proteins can function in multiple membrane fusion events dependent upon their trafficking itinerary. Synaptosome-associated
Saori Yamamori et al.
The Journal of comparative neurology, 519(5), 916-932 (2011-02-01)
Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein (SNAP)-25 is a neuronal SNARE protein essential for neurotransmitter release from presynaptic terminals. Three palmitoylated SNAP-25 family proteins: SNAP-25a, SNAP-25b, and SNAP-23, are expressed in the brain, but little is known about their distributions and
I C Bark et al.
Gene, 139(2), 291-292 (1994-02-25)
Two distinct cDNA sequences, corresponding to alternative isoforms of the human nerve terminal protein SNAP-25 (synaptosomal associated protein of 25 kDa), were cloned and characterized. Sequence analysis demonstrated that the two isoforms are generated by alternative splicing between two distinct