ABN1475
Anti-Serotonin receptor 3A/HTR3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
5-hydroxytryptamine receptor 3A, 5-HT-3, 5-HT3-A, 5-HT3A, 5-HT3R, 5-hydroxytryptamine receptor 3, Serotonin receptor 3A, Serotonin-gated ion channel receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR3A(3359)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected serotonin receptor 3A/HTR3A in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1