Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA000497
Sigma-Aldrich
Anti-HSPB1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-28 kDa heat shock protein, Anti-Estrogen-regulated 24 kDa protein, Anti-HSP 27, Anti-Heat shock 27 kDa protein, Anti-Heat shock protein beta-1, Anti-HspB1, Anti-SRP27, Anti-Stress-responsive protein 27
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EEWSQWLGGSSWPGYVRPLPPAAIESPAVAAPAYSRALSRQLSSGVSEIRHTADRWRVSLDVNHFAPDELTVKTKDGVVEITGKHEERQDEHGYISRCFTRKYTLPPGVDPTQVSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
Opis ogólny
Białko szoku cieplnego z rodziny B (małe) (HSPB1) jest członkiem rodziny małych białek szoku cieplnego (HSP). Ulega wszechobecnej ekspresji i jest wysoce produkowany w sercu i mięśniach szkieletowych. HSPB1 znajduje się w cytozolu i jądrze. Białko to jest rozpoznawane jako składnik plamek jądrowych. Gen HSPB1 znajduje się na ludzkim chromosomie 7q11.23.
Immunogen
Heat shock protein beta-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego z rodziny B (małe) (HSPB1) służy jako niezależny od ATP chaperon molekularny. Może blokować nieodwracalną agregację związanych substratów in vitro. HSPB1 odgrywa kluczową rolę w przebudowie cytoszkieletu podczas embriogenezy. Mutacje genu HSPB1 prowadzą do dystalnej dziedzicznej neuropatii ruchowej typu II (dHMN II) lub choroby Charcot-Marie-ząb typu 2F (CMT2F). Jest on zaangażowany w tworzenie przerzutów. Ze względu na swoje właściwości cytoprotekcyjne, HSPB1 odgrywa rolę w onkogenezie i oporności na terapię przeciwnowotworową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76117
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margaret M Centenera et al.
Endocrine-related cancer, 22(5), 805-818 (2015-07-19)
Persistent androgen receptor (AR) signaling in castration resistant prostate cancer (CRPC) underpins the urgent need for therapeutic strategies that better target this pathway. Combining classes of agents that target different components of AR signaling has the potential to delay resistance
Lin Xue et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(7), 6999-7007 (2014-04-22)
Previous studies have indicated that heat shock protein 27 (HSP27) had high correlation with the development and progression in several tumors. However, the roles of HSP27 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) were uncertain. The aim in this study is
Sara Ek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(6), 1072-1081 (2006-03-10)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive lymphoid malignancy for which better treatment strategies are needed. To identify potential diagnostic and therapeutic targets, a signature consisting of MCL-associated genes was selected based on a comprehensive gene expression analysis of malignant