Merck
H6411
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone OZ12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OZ12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 120 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Immunogen
peptide corresponding to amino acids 530-826 of the human HIF-1α protein.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline pH 7.4, containing 0.08% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magdalena H Menhofer et al.
Cardiovascular research, 104(2), 303-314 (2014-09-23)
Inhibiting angiogenesis is a major approach in tumour therapy. To combat angiogenesis, the tubulin cytoskeleton has emerged as an interesting target in many pre- and clinical studies. Contrarily, the actin cytoskeleton has been largely neglected as a potential drug target
Junhua Mao et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(9), F1023-F1032 (2014-07-06)
Podocytes play a key role in the formation of cellular crescents in experimental and human diseases. However, the underlying mechanisms for podocytes in promoting crescent formation need further investigation. Here, we demonstrated that mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1)