Key Documents
H5914
Nα-Methylhistamine dihydrochloride
solid
Synonim(y):
N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, NAMH dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CNCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
Klucz InChI
AYUQICXJAMPXPF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Jakość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3