Key Documents
H2287
Anti-Histone Deacetylase 6 (HDAC6) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CPBHM, Anti-HD6, Anti-JM21, Anti-PPP1R90
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~134 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract of 500 μg of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6 in a chemiluminescent detection system.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC6(10013)
mouse ... Hdac6(15185)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)