Merck
H0273
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 25 antibody produced in mouse
clone IAP-28, ascites fluid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IAP-28, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoklonalne przeciwciało przeciwko białku szoku cieplnego 25 (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy IAP-28 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych częściowo oczyszczonym białkiem inhibitora polimeryzacji aktyny (IAP) z mięśni gładkich żołądka indyka. Białka szoku cieplnego (stresu) (HSP) to grupa polipeptydów syntetyzowanych w odpowiedzi na wiele różnych czynników środowiskowych, w tym stresory biotyczne i abiotyczne. Białka te są wytwarzane przez komórki prokariotyczne i eukariotyczne, a HSP są jednymi z najbardziej konserwatywnych cząsteczek w filogenezie. Białko szoku cieplnego 25 jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7q11.23. Kodowane białko należy do klasy małych HSP. Małe HSP agregują się, tworząc charakterystyczne struktury w kształcie pierścienia zwane granulkami szoku cieplnego. Małe HSP zawierają domenę C-końcową a-krystaliny (ACD), domenę N-końcową i przedłużenie C-końcowe (CTE).
Specyficzność
Przeciwciało reaguje również z dimerem HSP 25 (ok. 58 kDa) pojawiającym się w preparatach przechowywanych przez dłuższy czas przed analizą elektroforetyczną. Można również wykryć główny fragment proteolityczny o masie 22 kDa. Przeciwciało hamuje hamowanie wydłużania aktyny indukowane przez IAP 25 kDa. Przeciwciało wykazuje punktowy lub drobnowłóknisty wzór znakowania w całej cytoplazmie w komórkach poddanych szokowi termicznemu i kolokalizację z mitochondriami. Reaktywność zaobserwowano z HSP 25 różnych narządów.
Immunogen
częściowo oczyszczone białko inhibitora polimeryzacji aktyny (IAP) z mięśni gładkich żołądka indyka.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-Heat Shock Protein 25 produkowane u myszy zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • test radioimmunologiczny (RIA)
  • immunocytochemii
  • test immunohistofluorescencji
  • immunopuryfikacja
Działania biochem./fizjol.
Małe białka szoku cieplnego (HSP) odgrywają istotną rolę w tolerancji na stres. Działają one jako przyzwoitki molekularne in vitro. Hsp25 zapobiega agregacji syntazy cytrynianowej i α-glukozydazy. Hamuje również polimeryzację aktyny i tworzenie włókien amyloidowych Aβ1-42. Mutacje w ludzkich sHsps powodują miopatie, neuropatie i zaćmę. Małe HSP są również zaangażowane w zjawiska nabytej termotolerancji i neoplazji.
Postać fizyczna
Produkt jest dostarczany w postaci płynu puchlinowego z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Przechowywanie i stabilność
Do ciągłego użytku przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu dłuższego przechowywania roztwór można zamrozić w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stéphane Woerly et al.
Neurochemical research, 30(6-7), 721-735 (2005-09-28)
We recently showed a successful reconstruction of the cat spinal cord using NeuroGel a polymer hydrogel bridge between the two spinal stumps. The polymer graft supports axonal elongation, myelination and angiogenesis up to 21 months, Wallerian degeneration was diminished and
Small heat shock proteins: role in cellular functions and pathology
Bakthisaran R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1854(4), 291-319 (2015)
Human alpha B-crystallin mutation causes oxido-reductive stress and protein aggregation cardiomyopathy in mice
Rajasekaran NS, et al.
Cell, 130(3), 427-439 (2007)
T Miron et al.
European journal of biochemistry, 178(2), 543-553 (1988-12-15)
We report here on the purification and characterization of a new 25-kDa inhibitor of actin polymerization from turkey gizzard smooth muscle. The protein was purified by chromatography on DEAE-cellulose and hydroxyapatite, as well as by affinity chromatography on an immobilized-antibody
T Miron et al.
The Journal of cell biology, 114(2), 255-261 (1991-07-01)
The 25-kD inhibitor of actin polymerization (25-kD IAP), isolated from turkey smooth muscle (Miron, T., M. Wilchek, and B. Geiger, 1988. Eur. J. Biochem. 178:543-553), is shown here to be a low molecular mass heat shock protein (HSP). Direct sequence