Kluczowe dokumenty
GERPN4201
AMDEX Sheep Anti Mouse IgG-HRP
Cytiva RPN4201
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN4201
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Sheep Anti-Mouse IgG-HRP. Owcza anty-mysia IgG sprzężona z wieloma cząsteczkami HRP na szkielecie dekstranowym.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w bezpośrednim zastępstwie standardowego koniugatu HRP anty-mysi, bez konieczności zmiany istniejących protokołów.
  • Ważne jest, aby zoptymalizować rozcieńczenie poprzez ustawienie testu zakresu.
  • Możliwość skrócenia czasu inkubacji.
  • Wybór sześciu nowych odczynników.
  • Dobrze kontrolowane niespecyficzne właściwości wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 30 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
AMDEX is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)