Key Documents
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.53
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 90100123
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C