GE80-6467-41
Arkusz separatora GE 5136 DALT
sheet thickness 0.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pack of 16 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6467-41
Cytiva Article No. 80-6467-41
grubość arkusza
0.5 mm
Opis ogólny
Arkusze separujące Ettan DALT 0,5 mm są używane podczas napełniania żelownicy. Napełnianie żelownicy należy rozpocząć od przyłożenia arkusza separatora do tylnej ściany. Arkusze separatora ułatwiają wyjmowanie kaset z urządzenia po polimeryzacji. Napełniaj pojemnik na żel naprzemiennie kasetami z arkuszami separatora. Gumowy zawias powinien znajdować się po lewej stronie kółka, dopasowanymi końcami kasety do dołu. Zakończ arkuszem separatora, a następnie użyj grubszych arkuszy wypełniających 1,0 mm, aby wyrównać poziom stosu kaset i przekładek z krawędzią kółka.
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)