GE29514201
Cytiva® Sera-Xtracta™ Virus and Pathogen Total DNA & RNA Isolation Kit
pack of 1 ea (1,000 Reactions)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.53
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea (1,000 Reactions)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29514201
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit do wysokoprzepustowej izolacji całkowitego kwasu nukleinowego (DNA/RNA) z bakterii i wirusów, w tym adenowirusa (typ 14), grypy A (H3N2) i COVID-19.
Zestaw Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit zapewnia prostą i szybką metodę optymalizacji przepływu pracy w celu czułego wykrywania wirusów i innych patogenów występujących w niskich stężeniach.
Choroby zakaźne dotykają miliony ludzi każdego roku. Szczególnie zjadliwe i wielolekooporne czynniki są coraz częściej odpowiedzialne za infekcje o coraz większej złożoności. Projektowanie, produkcja i walidacja testów dla tych czynników chorobotwórczych wymaga skutecznego oczyszczania wysokiej jakości kwasu nukleinowego. Ma to zasadnicze znaczenie dla wszelkich badań molekularnych i procesów testowania. Proces oczyszczania kwasu nukleinowego może być wąskim gardłem, ponieważ wystarczająca ilość kwasu nukleinowego z próbek biologicznych jest wymagana do osiągnięcia progu czułości dla testów, które mają pomóc w identyfikacji, mapowaniu lub podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących utajonych i aktywnych infekcji.
Optymalizacja procesów izolacji w celu zmniejszenia wąskich gardeł
Aby rozwiązać to wąskie gardło, nasza solidna chemia ekstrakcji zapewnia, że całkowity kwas nukleinowy jest selektywnie wiązany z kulkami superparamagnetycznymi, podczas gdy zanieczyszczenia są skutecznie usuwane podczas szybkich etapów płukania. Uzyskany w ten sposób wysokiej jakości całkowity kwas nukleinowy jest następnie wymywany z kulek przy użyciu odpowiedniego buforu elucyjnego. Szybka procedura Sera-Xtracta pozwala uzyskać czysty, wysokiej jakości kwas nukleinowy odpowiedni do czułych testów molekularnych.
- Oferuje zalety ekstrakcji w fazie stałej (przy użyciu kulek magnetycznych) i powtarzalną wydajność.
- Uproszczony protokół można dostosować zarówno do ręcznego, jak i automatycznego przetwarzania o wysokiej przepustowości.
- Skalowalność do 400 μL próbki.
- Szybka procedura ekstrakcji może być zakończona w czasie krótszym niż 30 minut.
- Do stosowania z matrycami biologicznymi układu oddechowego, krwią i uniwersalnymi nośnikami transportowymi w celu wsparcia czułego wykrywania wirusów i innych patogenów występujących w niskich stężeniach.
- Kompatybilny z technikami biologii molekularnej, w tym ilościową reakcją łańcuchową polimerazy (qPCR, RT-qPCR), cyfrową reakcją PCR w kropli (ddPCR) i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS).
Zestaw Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit zapewnia prostą i szybką metodę optymalizacji przepływu pracy w celu czułego wykrywania wirusów i innych patogenów występujących w niskich stężeniach.
Choroby zakaźne dotykają miliony ludzi każdego roku. Szczególnie zjadliwe i wielolekooporne czynniki są coraz częściej odpowiedzialne za infekcje o coraz większej złożoności. Projektowanie, produkcja i walidacja testów dla tych czynników chorobotwórczych wymaga skutecznego oczyszczania wysokiej jakości kwasu nukleinowego. Ma to zasadnicze znaczenie dla wszelkich badań molekularnych i procesów testowania. Proces oczyszczania kwasu nukleinowego może być wąskim gardłem, ponieważ wystarczająca ilość kwasu nukleinowego z próbek biologicznych jest wymagana do osiągnięcia progu czułości dla testów, które mają pomóc w identyfikacji, mapowaniu lub podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących utajonych i aktywnych infekcji.
Optymalizacja procesów izolacji w celu zmniejszenia wąskich gardeł
Aby rozwiązać to wąskie gardło, nasza solidna chemia ekstrakcji zapewnia, że całkowity kwas nukleinowy jest selektywnie wiązany z kulkami superparamagnetycznymi, podczas gdy zanieczyszczenia są skutecznie usuwane podczas szybkich etapów płukania. Uzyskany w ten sposób wysokiej jakości całkowity kwas nukleinowy jest następnie wymywany z kulek przy użyciu odpowiedniego buforu elucyjnego. Szybka procedura Sera-Xtracta pozwala uzyskać czysty, wysokiej jakości kwas nukleinowy odpowiedni do czułych testów molekularnych.
Cechy i korzyści
- Oferuje zalety ekstrakcji do fazy stałej (przy użyciu kulek magnetycznych) i powtarzalną wydajność.
- Uproszczony protokół można dostosować zarówno do ręcznego, jak i zautomatyzowanego przetwarzania o wysokiej przepustowości
- Skalowalność do 400 µL próbki
- Szybka procedura ekstrakcji może być zakończona w mniej niż 30 minut
- Do stosowania z matrycami biologicznymi układu oddechowego, krwią i uniwersalnymi nośnikami transportowymi w celu wspierania czułego wykrywania wirusów i innych patogenów występujących w niskich stężeniach.
- Kompatybilny z technikami biologii molekularnej, w tym ilościową reakcją łańcuchową polimerazy (qPCR, RT-qPCR), cyfrową reakcją PCR w kropli (ddPCR) i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS).
- 1000 oczyszczeń
Informacje prawne
Cytiva is a registered trademark of Global Life Sciences IP Holdco LLC or an affiliate
Sera-Xtracta is a trademark of Global Life Sciences IP Holdco LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)