GE38152103010350
Sera-Mag™ Magnetic Oligo(dt) particles
Cytiva 38152103010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
ligand
(Olido(dt) particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 38152103010350
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Typowe zastosowania 8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
- Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
- Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
- Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
- Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
- Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)