Kluczowe dokumenty
GE29357373
SeraSil-Mag 700 silica coated superparamagnetic beads
Cytiva 29357373, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105507
NACRES:
NB.13
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29357373
śr. rozm. cząst.
400 nm
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Superparamagnetyczne kulki powlekane krzemionką SeraSil-Mag do izolacji kwasów nukleinowych zapewniają ekstrakcję DNA o wysokiej czystości do bardzo czułych zastosowań, w których próbki są rzadkie. Kulki te zapewniają optymalną powierzchnię do wiązania kwasów nukleinowych z wysoką wydajnością i niskim tłem. Aby zapewnić stałą niezawodność, SeraSil-Mag jest wspierany przez doświadczenie firmy Cytiva w technologii kulek Sera-Mag i zaangażowanie w standardy jakości.
Kulki SeraSil-Mag są kompatybilne z chemią soli chaotropowych i mieszaniem worteksowym, mieszaniem rolkowym i sonikacją.
Ściśle kontrolowane procesy produkcyjne pozwalają uzyskać kulki z powłoką rdzeniową, które są jednolite i kuliste. Powłoka krzemionkowa zapewnia wysoką zawartość silanolowych grup powierzchniowych i otacza rdzeń magnetyczny. Rozmiar submikronowy zapewnia dużą powierzchnię i liczne miejsca wiązania. Wąski rozkład wielkości cząstek zapewnia jednorodność i spójność kulek.
Nanocząstki magnetyczne w rdzeniu zapewniają superparamagnetyczne właściwości kulek SeraSil-Mag, co skutkuje niezwykle szybką separacją magnetyczną w obecności magnesu. Po usunięciu pola magnetycznego nie występuje namagnesowanie resztkowe, co dodatkowo ułatwia obsługę podczas użytkowania.
Cechy i korzyści
  • Wysokie namagnesowanie (60emu/g) i silna zdolność wiązania zapewniają szybką odpowiedź magnetyczną (~5 sekund) i skracają czas potrzebny na etapy magnetyczne podczas izolacji.
  • Kulki są monodyspersyjne o wąskim rozkładzie wielkości, co zapewnia spójne, powtarzalne wyniki.
  • Silanolowe grupy hydroksylowe na powierzchni kulek zapewniają wydajną izolację kwasów nukleinowych o wysokiej czystości.
  • Testowane pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
  • Dobra stabilność pływalności (niska szybkość sedymentacji): kulki pozostają dobrze zawieszone i rozproszone przez ponad 90 minut (przy stężeniu 1 mg/ml)*, zapewniając dobrą obsługę i przydatność do automatyzacji.
  • Kulki mogą osiadać szybciej przy wyższym stężeniu
  • Kulki są dostępne w dwóch rozmiarach (średnica w submikroskali ~700 nm i 400 nm), oferując wybór w zależności od wymagań powierzchniowych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)