Kluczowe dokumenty
GE28929591
HiTrap® MacroCap SP
pkg of 10 × 1 mL, Cytiva, 28-9295-91
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 10 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
28-9295-91
Cytiva
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MacroCap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)