GE28-9187-78
MBPTrap™ HP
Cytiva 28-9187-78, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
MBPTrap HP
About This Item
Polecane produkty
ligand
dextrin
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9187-78
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
>7
pojemność
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Purification is performed under physiological conditions and the mild elution preserves the activity of the target protein. The mild conditions even allow purification of intact protein complexes. Due to the high specificity of the binding, very high purity of the eluted protein is achieved in just one step. Dextrin Sepharose High Performance and MBPTrap HP are easily regenerated using 0.5 M NaOH.
Cechy i korzyści
- HiTrap™ columns prepacked with Dextrin Sepharose™ High Performance medium.
- Highly pure MBP-tagged recombinant proteins eluted in concentrated form and small volumes.
- Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH.
- Physiological conditions and mild elution preserve the activity of the target protein.
- Convenient, time-saving operation and reproducible resultsLab Purification using the affinity to the MBP tag.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
This page shows troubleshooting of methods for purification of MBP-tagged recombinant proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.