Kluczowe dokumenty
GE28-9355-97
Dextrin Sepharose High Performance
Cytiva 28-9355-97, pack of 25 mL
Synonim(y):
Dextrin Sepharose, High Performance Dextrin Resin
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
dextrin
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9355-97
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
>7
pojemność
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Binding capacity is protein dependent. Dynamic binding capacity was tested with MBP-?Sal (MBP2*-paramyosin-?Sal, Mr approx. 70 000, multimer in solution), and MBP-ßGal (MBP2*-beta-galactosidase, Mr approx. 158 000, multimer in solution).
Dextrin Sepharose High Perfromance is an affinity media for purification of proteins tagged with Maltose Binding protein (MBP).
Zastosowanie
Dextrin Sepharose High Performance and provide convenient affinity purification of recombinant Proteins tagged with maltose binding Protein (MBP). This robust and stable Sepharose High Performance based medium enables elution of target Protein in narrow peaks, which minimizes the need for further concentration steps.
Cechy i korzyści
  • Dextrin Sepharose High Performance is a robust, high resolution medium based on the 34 μm Sepharose High Performance matrix
  • The small, evenly sized beads ensure that MBP-tagged Proteins elute in narrow peaks, thus minimizing the need for further concentration steps
  • Physiological conditions and mild elution preserve target Protein activity
  • Dextrin Sepharose High Performance tolerates all commonly used aqueous buffers and is easily regenerated using 0.5 M NaOH allowing the same column to be used for repeated purifications
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
Protokoły
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
Zobacz wszystko