Kluczowe dokumenty
GE28-9355-98
Dextrin Sepharose High Performance
Cytiva 28-9355-98, pack of 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
dextrin
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9355-98
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
>7
pojemność
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dextrin 812 High Perfromance to nośnik powinowactwa do oczyszczania białek znakowanych białkiem wiążącym maltozę (MBP).
Zdolność wiązania jest zależna od białka. Dynamiczną zdolność wiązania testowano z MBP-?Sal (MBP2*-paramyozyna-?Sal, Mr ok. 70 000, multimer w roztworze) i MBP-ßGal (MBP2*-beta-galaktozydaza, Mr ok. 158 000, multimer w roztworze).
Zastosowanie
Dekstryna 812 High Performance zapewnia wygodne oczyszczanie powinowactwa rekombinowanych białek znakowanych białkiem wiążącym maltozę (MBP). Ta wytrzymała i stabilna pożywka 812 High Performance umożliwia elucję docelowego białka w wąskich pikach, co minimalizuje potrzebę dalszych etapów zatężania.
Cechy i korzyści
  • Dextrin 812 High Performance to wytrzymały nośnik o wysokiej rozdzielczości oparty na matrycy 812 High Performance 34 μm
  • Małe kulki o równomiernych rozmiarach zapewniają elucję białek znakowanych MBP w wąskich pikach, minimalizując w ten sposób potrzebę dalszych etapów zatężania.
  • Fizjologiczne warunki i łagodna elucja zachowują docelową aktywność białka
  • Wysokowydajna dekstryna 812 toleruje wszystkie powszechnie stosowane bufory wodne i jest łatwo regenerowana przy użyciu 0,5 M NaOH, dzięki czemu ta sama kolumna może być używana do wielokrotnego oczyszczania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
Protokoły
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
Zobacz wszystko