Kluczowe dokumenty
GE28-9513-80
Nhs Mag Sepharose
Cytiva 28-9513-80, pack of 4 × 500 μL
Synonim(y):
NHS Mag Sepharose, Sefaroza magnetyczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
N-hydroxysuccinimide
opakowanie
pack of 4 × 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9513-80
warunki przechowywania
(2-propanol)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
8- 14 μmol/mL binding capacity(gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NHS Mag 812 to kulki magnetyczne przeznaczone do technik pull-down umożliwiających szybkie wychwytywanie i wzbogacanie wybranych białek w oparciu o powinowactwo.
Zastosowanie
NHS Mag 812 to kulki magnetyczne przeznaczone do technik pull-down umożliwiających szybkie wychwytywanie i wzbogacanie wybranych białek w oparciu o powinowactwo. Przeciwciało lub inne białko o pożądanym powinowactwie jest kowalencyjnie sprzężone z podłożem za pośrednictwem amin pierwszorzędowych w celu wychwycenia docelowych białek będących przedmiotem zainteresowania.
Cechy i korzyści
  • Widoczne i gęste kulki magnetyczne na bazie 812 z ligandem Protein A, łatwe do wykrycia i zebrania związanego białka docelowego.
  • Nieprzyczepne kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów
  • Proste wychwytywanie docelowego białka w małych lub dużych objętościach próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
  • Zoptymalizowana zdolność do wzbogacania/immunoprecypitacji docelowych białek - potrzebne są tylko niewielkie ilości przeciwciał
  • Elastyczne protokoły z warunkami elucji zoptymalizowanymi zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9513-804061834075240