About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Kolumny serii C są przeznaczone do chromatografii standardowej. Elementy wlotowe eluentu mają konstrukcję "odwróconego lejka", która rozprowadza eluent równomiernie na powierzchni przekroju poprzecznego złoża żelowego. Powoduje to minimalne zakłócenia złoża żelowego i skutkuje lepszymi właściwościami przepływu.
Podczas pracy z separacjami zależnymi od temperatury, rozdzielczość i odzysk można często zwiększyć, wyposażając kolumnę C w płaszcz termostatyczny JC. Pozwala to na dokładną kontrolę temperatury separacji bez konieczności stosowania chłodni. Płaszcze JC zwiększają odporność mechaniczną kolumn C, umożliwiając uzyskanie ciśnienia roboczego do 1 bara.
Podstawowe kolumny C mają stałą objętość, ale można je zmodernizować, dodając adaptery przepływu (które utrzymują stałą wysokość złoża i chronią przed nierozpuszczalnymi cząstkami) oraz płaszcz termostatyczny (patrz poniżej). Dla serii kolumn C dostępne są trzy regulowane adaptery przepływu (AC 10, AC 16 i AC 26), umożliwiające wybór wysokości złoża w zależności od zastosowania.
Zbiorniki RC, które są dostępne dla wszystkich trzech typów kolumn C, są szybkie i łatwe w montażu. Zakrzywione ścianki minimalizują separację kulek żelowych według rozmiaru podczas pakowania, tworząc jednorodne kolumny. Gdy żel znajdzie się w kolumnie, zbiornik RC można podłączyć do pompy lub kolby Mariotte'a, aby uzyskać optymalne natężenie przepływu do pakowania żelu.
Cechy i korzyści
Adaptery przepływu są dostępne dla każdej średnicy kolumny, aby umożliwić optymalną wysokość złoża dla każdego zastosowania, podobnie jak płaszcze termostatyczne do precyzyjnej kontroli temperatury.
Kolumny C są dostarczane z rurkami polietylenowymi (o średnicy wewnętrznej 1,0 mm i długości 2 m), ekranami podtrzymującymi złoże, zatrzaskowymi pierścieniami siatki i instrukcjami.
Kolumny C to ekonomiczne kolumny modułowe do zasilania niskociśnieniowego lub grawitacyjnego, zapewniające równomierną dystrybucję eluentu do złoża medium, nawet bez adapterów przepływu.
Kolumny są dostępne w trzech średnicach i kilku długościach.
Kompatybilny z różnymi nośnikami masowymi.
Zbiorniki pakujące dla każdej średnicy kolumny optymalizują warunki pakowania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)