Kluczowe dokumenty
GE17-5079-02
HiTrap® rProtein A Fast Flow
Cytiva 17-5079-02, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5079-02
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-165 μm
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-11
Zakres roboczy
3-10
pojemność
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 Kolumny rProtein A FF są wstępnie zapakowane w rProtein A 812 Fast FLow do oczyszczania i frakcjonowania podklas IgG i IgG z różnych źródeł, w tym supernatantów komórkowych i wodobrzusza.
Pojemność HiTrap rProtein A dla niektórych przeciwciał monoklonalnych. Warunki pracy: Bufor wiążący: 20 mM fosforan sodu (w tym 3 M NaCl dla IgG), pH 7,0. Bufor elucyjny: 0,1 M cytrynian sodu, pH 3,0.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
Rekombinowany ligand białka A (produkowany w E. coli) jest sprzężony z 812 Fast FLow za pomocą techniki, która generuje stabilne wiązanie tioeterowe między r-białkiem A a matrycą podstawową. Technika sprzęgania jest zoptymalizowana, aby zapewnić wysoką zdolność wiązania IgG.
Cechy i korzyści
  • Szybkie i wygodne oczyszczanie preparatywne przeciwciał monoklonalnych.
  • Ugruntowana pożywka na bazie białka A stosowana w wielu zatwierdzonych procesach MAb.
  • Rekombinowane białko A wykazuje podobną specyficzność regionu Fc do natywnego białka A, ale wykazuje zwiększoną zdolność wiązania i mniejsze obawy regulacyjne ze względu na całkowity brak hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
  • Proste operacje przy użyciu strzykawki, pompy lub wysokowydajnego systemu chromatografii, takiego jak 6259.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
Protokoły
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Zobacz wszystko