GE17-0790-01
Octyl-Sepharose™ CL-4B
Cytiva 17-0790-01, pack of 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
ligand
octyl
Właściwości
autoclavable 121°C for 30 min
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0790-01
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-12
Opis ogólny
Octyl-812 CL-4B to sprawdzony nośnik do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC).
Zastosowanie
Octyl 812 CL-4B to medium separacyjne do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Substancje są rozdzielane na podstawie ich różnej hydrofobowości. Grupa oktylowa jest kowalencyjnie połączona z usieciowaną 4% matrycą agarozową za pomocą wiązania eterowego, dając hydrofobowy żel o minimalnym wycieku i bez właściwości jonowych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol lub 0,1 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)