GE17-0150-01
Sepharose™ CL-4B
Cytiva 17-0150-01, pack of 1 L
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable Autoclavable, 20 min at 120°C in pH 7
opakowanie
pack of 1 L
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0150-01
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
812 to formowana w kulki matryca do filtracji żelowej na bazie agarozy. Matryca 812 jest dostępna z trzema różnymi zawartościami agarozy: 2, 4 i 6%, oznaczonymi odpowiednio 812 2B, 812 4B i 812 6B. Zarówno 812, jak i 812 CL mają szerokie zakresy frakcjonowania, co czyni je odpowiednimi do charakteryzowania lub oczyszczania próbek zawierających składniki o różnej masie cząsteczkowej.
Żele 812 CL są usieciowanymi pochodnymi 812 2B, 812 4B i 812 6B. Usieciowana forma 812 jest chemicznie i fizycznie bardziej odporna niż sam 812, oferując taką samą selektywność przy lepszej charakterystyce przepływu. Usieciowane żele 812 są odporne na rozpuszczalniki organiczne i dlatego są wybierane do separacji w rozpuszczalnikach organicznych.
Cechy i korzyści
- 4% usieciowany żel agarozowy do filtracji.
- Sprawdzona matryca bazowa do łączenia ligandów powinowactwa
- Wyższy stopień usieciowania poprawia stabilność matrycy
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
While ligands contribute significantly to the degree of hydrophobicity of a medium, the matrix can also influence the final selectivity. Chromatography media for hydrophobic interaction are made from porous matrices, chosen for their physical stability, their chemical resistance to stringent cleaning conditions and their low level of non-specific interaction.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0150-01 | 4061837620034 |