Kluczowe dokumenty
GE17-0963-03
Protein A Sepharose Cl-4B
Cytiva 17-0963-03, pack of 25 mL
Synonim(y):
Kolumna białka A, Sefaroza 4B
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0963-03
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-10
Zakres roboczy
3-9
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Protein A 812 CL-4B to klasyczne, dobrze udokumentowane podłoże do oczyszczania i frakcjonowania immunoglobin, odpowiednie do procedur immunoprecypitacji.
Białko A wiąże się z regionem Fc immunoglobulin poprzez interakcje z łańcuchem ciężkim. Wiązanie białka A zostało dobrze udokumentowane dla IgG z różnych gatunków ssaków, a także dla niektórych IgM i IgA. Białko A 812 CL-4B zostało wykorzystane jako potężne narzędzie do izolowania i oczyszczania klas, podklas i fragmentów immunoglobulin z płynów biologicznych i pożywek do hodowli komórkowych. Ponieważ tylko region Fc jest zaangażowany w wiązanie, region Fab jest dostępny do wiązania antygenu.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Dobrze udokumentowany do oczyszczania i frakcjonowania immunoglobulin
  • Silne wiązanie z regionem Fc IgG
  • Wysoka wydajność - 20 mg ludzkiej IgG/ml.
  • Odpowiedni do procedur immunoprecypitacji
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lisa-Marie Sattler et al.
PloS one, 16(4), e0249639-e0249639 (2021-04-03)
Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a complex disease with different subtypes and unclear etiology. Among the frequent comorbidities are autoimmune diseases, suggesting that autoantibodies (aAb) may be involved in PCOS pathogenesis. As the gonadal axis often is dysregulated, we tested
Karen Cortés-Sarabia et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(14), 6173-6183 (2020-05-29)
Bacterial vaginosis is one of the most frequent vaginal infections. Its main etiological agent is Gardnerella vaginalis, which produces several virulence factors involved in vaginal infection and colonization, in particular, sialidase (SLD), a potential clinical biomarker that participates in immune