GE17-0719-10
CM Sepharose™ Fast Flow
Cytiva 17-0719-10, pack of 25 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0719-10
macierz
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
working range
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
As member of the BioProcess media range, CM Sepharose™ Fast FLow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
- Well-proven weak cation exchanger developed for industrial downstream processes
- Used extensively for capture and intermediate purification of a wide range of approved biopharmaceuticals
- The industry standard for ion exchange chromatography during recent decades
- High chemical stability allows for well proven CIP and sanitization protocols
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures Low levels of non-specific binding leading to Low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.