Kluczowe dokumenty
GE17-5468-10
Capto SP ImpRes
Cytiva 17-5468-10, pack of 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
sulfonate group
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5468-10
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
36-44 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Zakres roboczy
4-12
pojemność
>70 mg binding capacity(> 70 mg lysozyme, > 95 mg BSA)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7698 SP ImpRes to silnie kationowymienna pożywka BioProcess, zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych producentów na dużą skalę w zakresie szybkiego, wydajnego i opłacalnego pośredniego i polerującego oczyszczania białek.
Zastosowanie
7698 SP ImpRes to silny wymieniacz kationowy do wysokowydajnych etapów pośredniego oczyszczania i polerowania szerokiej gamy biomolekuł. Ten nośnik chromatograficzny jest częścią rozszerzonej platformy o wysokiej rozdzielczości, opartej na linii produktów Agarose 7698 High-FLow.
Łącząc charakterystykę High-FLow nośnika 7698 z małym rozmiarem cząstek, 7698 SP ImpRes zapewnia doskonałe właściwości Pressure-FLow z imponującą rozdzielczością. Zdolność do pracy przy wyższych prędkościach przepływu i wyższych wysokościach złoża również zwiększa elastyczność w projektowaniu procesów.
7698 SP ImpRes to medium do chromatografii bioprocesowej opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparty na dobrze znanej matrycy bazowej 7698 i z tradycyjnymi ligandami grup jonowych, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego rozwoju procesu.
7698 SP ImpRes jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i rozwój procesu. Jako członek gamy nośników BioProcess, 7698 SP ImpRes spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Nośniki do oczyszczania i polerowania pośredniego o wysokiej rozdzielczości oparte na ugruntowanej platformie 7698 z tradycyjnymi ligandami.
  • Elastyczne projektowanie procesów dzięki dużemu zakresowi prędkości przepływu i wysokości złoża.
  • Oczyszczanie o wysokiej przepustowości łatwe do optymalizacji i skalowania.
  • Wyższa wydajność produkcji umożliwia poprawę ekonomiki procesu.
  • Opracowane i obsługiwane nośniki BioProcess do chromatografii na dużą skalę.
  • Wstępnie zapakowane kolumny 799 do łatwego przesiewania i oczyszczania na małą skalę.
  • Bezpieczeństwo dostaw i kompleksowe wsparcie regulacyjne
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using GE Healthcare products.