GE10600122
Amersham™ Hybond® P Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600122
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zawiera 10 kanapek do Western blot, składających się z wstępnie przyciętych membran Amersham Hybond P 0,2 µm PVDF wstępnie zmontowanych z papierami 2 × 3MM Chr Blotting.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.