GE10600021
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, roll W × L 260 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Membrana PVDF do blottingu, Membrana Western blot
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600021
rolka szer. × dł.
260 mm × 4 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Easy signal detection
- Offers high protein retention even after harsh washing steps and is available in common precut sizes
- Captures maximum proteins during transfers aids in minimizing sample loss
- The pore size of 0.2 μm for increased surface area, resulting in enhanced binding of low molecular weight proteins
- For use with standard colorimetric and chemiluminescent detection methods
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.