GE10600123
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Synonim(y):
blotting and detection, blotting membrane
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600123
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)