Kluczowe dokumenty
GE10600120
Amersham Protran® Supported Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600120
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Amersham Protran® Supported Sandwich NC contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Protran® Supported nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
Cechy i korzyści
  • Precut Amersham Protran 0.2 µm supported nitrocellulose membranes.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)