GE10600119
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600119
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
7768 3226 Supported Sandwich NC zawiera 10 kanapek do Western blot, składających się z wstępnie przyciętych membran nitrocelulozowych 7768 3226 Supported, wstępnie zmontowanych z bibułami filtracyjnymi 2 x 3MM Chr. Zaprojektowane z myślą o wygodzie i łatwości użycia.
Cechy i korzyści
- Wstępnie przycięte membrany nitrocelulozowe Amersham Protran 0,45 µm.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)