Kluczowe dokumenty
GE10600080
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600080
arkusz szer. × dł.
100 mm × 100 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths makes the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing.
  • High binding capacity (173 – 203 µg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000) reduces risk of "blow-through".
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)