Kluczowe dokumenty
GE10600057
Amersham Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600057
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
PVDF membranes have higher mechanical strength than NC membranes and, thus, are more suitable for Western blotting applications where stripping and reprobing is needed. In addition, PVDF membranes exhibit higher protein binding capacity, however, with a tendency for a higher background, compared with NC membranes.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.