Kluczowe dokumenty
GE10600046
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600046
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.1 μm pore size
Opis ogólny
A versatile nitrocellulose blotting membrane with 0.1 µm pore size. Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting systems.
Zastosowanie
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios.
  • Compatible with a variety of labeling and detection systems.
  • High binding capacity of small proteins (< Mr 10 000) reduces risk of "blow-through".
  • Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)