GE10600010
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600010
rolka szer. × dł.
150 mm × 4 m
wielkość porów
0.1 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszechstronna nitrocelulozowa membrana do blottingu o wielkości porów 0,1 µm. Amersham Protran oferuje doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, szczególnie w połączeniu z systemami Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select Western blotting.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu.
- Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i wykrywania.
- Wysoka zdolność wiązania małych białek (< Mr 10 000) zmniejsza ryzyko "przedmuchiwania".
- Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek.
- Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600010 | 4061834082224 |