GE10600014
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600014
rolka szer. × dł.
150 mm × 4 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Zapewnia niską autofluorescencję w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia/emisji.
- Membrana nadaje się do immunodetekcji opartej na fluorescencji i multipleksowania.
- Wysoka zdolność wiązania (173 - 203 μg IgG/cm2) małych białek (< Mr 20 000)
- Zmniejsza ryzyko "przedmuchiwania"
- Do zastosowań laboratoryjnych dostępne są wstępnie przycięte rozmiary
- Zapewnia najwyższą czułość, rozdzielczość i niskie tło, szczególnie w połączeniu z fluorescencyjnym systemem wykrywania Amersham ECL plex Western blotting.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600014 | 4061834082262 |