G9771
Grace′s Insect Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
jakość
With L-glutamine, without sodium bicarbonate
metody
cell culture | insect: suitable
przydatność
suitable for several dipteran and lepidopteran cell lines
komponenty
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2