Kluczowe dokumenty
M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methyldopa
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
≥300 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
informacje o genach
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M1500000 | 4061834040750 |
M1500000-1EA | |
M1500000-50MG |