Kluczowe dokumenty
F8509
Fumaric acid
BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98%
Postać
powder
temp. samozapłonu
1364 °F
granice wybuchowości
40 %
metody
cell culture | mammalian: suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
523.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
273 °C