ETIPRP20-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume × L 0.5-20 μL × 46 mm, (light gray), pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(light gray)
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
PCR Clean
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073789 (EU)
Eppendorf® 022491725 (NA)
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność × dł.
0.5-20 μL × 46 mm
pojemność
0.5—20 μL
obecność zanieczyszczeń
PCR inhibitors, Human DNA, DNase, Rnase, free
Opis ogólny
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)