Kluczowe dokumenty
Z676780
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Reload insert
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000XL
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2179-05-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
1000 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)