Kluczowe dokumenty
EPM1282-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
universal, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
non-Interchangeable
universal
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1282-9904 (Global)
rozmiar
76 cm × 46 cm
Opis ogólny
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)