Kluczowe dokumenty
MT30207939
Mettler Toledo Seven2Go Pro DO meter S9
BOD Kit, optical
About This Item
Kod UNSPSC:
41115611
NACRES:
NB.61
opis
connector mini-LTW (IP67)
interface: micro-USB
pH/ion/ORP meters
Właściwości
BOD Kit, optical
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30207939
dissolved oxygen measuring range
0.00-50.0 mg/L (ppm)
zakres pomiaru ciśnienia
500-1100 (mbar)
saturation measuring range
0.0-500% (DO)
zakres pomiaru temperatury
0-50 °C
moc baterii
4 x 1.5 V AA (or 1.3 V NiMH accumulators)
Opis ogólny
Prosty i niezawodny, atrakcyjnie zaprojektowany i wytrzymały. Urządzenia przenośne Seven2Go zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom szybkiej jakości danych, obsługi jedną ręką i trwałości, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań mobilnych w laboratorium, przy linii produkcyjnej lub na zewnątrz.
Proste menu - intuicyjna obsługa:
  • Nowe intuicyjne menu Seven2Go gwarantuje natychmiastową obsługę dla każdego. Użytkownicy nie muszą już studiować długich instrukcji obsługi
T-Pad - wygodna i szybka nawigacja:
  • Nowy T-Pad Seven2Go poprawia szybkość poruszania się po menu. Inteligentny układ przycisków pozwala na szybszą nawigację, która zapewnia krótszy czas do rzeczywistego pomiaru.
8152 Ready - mniejsze prawdopodobieństwo błędu:
  • Po podłączeniu dowolnego czujnika InLab ISM (Intelligent Sensor Management), urządzenie automatycznie rozpoznaje czujnik i zapisuje jego identyfikator, numer seryjny i dane ostatniej kalibracji.
IP67 - odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała konstrukcja:
  • Dzięki stopniowi ochrony IP67 i odporności na upadki, nowe urządzenia przenośne Seven2Go są w stanie wytrzymać trudne i wymagające warunki.
12 języków - koniec z zamieszaniem:
  • Seven2Go obsługuje 12 języków i oferuje interfejs użytkownika, który używa pełnych słów i zdań. Brak kryptycznych wyrażeń upraszcza obsługę i zmniejsza obciążenie użytkownika.
Odporność na światło słoneczne - zawsze doskonała czytelność:
  • Kontrast ekranu jest wzmacniany przez bezpośrednie światło słoneczne. Gwarantuje to doskonałą czytelność nawet w jasnych i słonecznych warunkach.
StatusLight - łatwa kontrola gotowości:
  • Dzięki nowej funkcji StatusLight użytkownik natychmiast wie, jak działa licznik. Łatwa do zrozumienia koncepcja sygnalizacji świetlnej pokazuje, czy licznik jest gotowy, czy nie
Zastosowanie
Pomiary BZT we wszystkich rodzajach wód
Cechy i korzyści
Zawiera: Miernik, LabX direct pH, InLab OptiOx, kabel USB, klips do elektrody, podstawka, instrukcja, skrócona instrukcja obsługi, certyfikat testu, deklaracja zgodności, baterie, butelki do kalibracji, tabletki zerowe tlenu, futerał uGO, adapter BOD i nota aplikacyjna BOD
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Seven2Go is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)