Key Documents
EPM1231-9930
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
universal, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
interchangeable
universal
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1231-9930 (NA)
dł. × szerokość
30.5 cm × 42 cm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG