EPM1001-0240
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
interchangeable
universal
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1001-0240 (Global)
dł. × szerokość
33 cm × 28 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy dedykowane do wytrząsarek platformowych Eppendorf New Brunswick Innova 2000
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)