BR470819
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 50 mm, rectangular
Synonim(y):
Cover glasses, Microscopy
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
rectangular
producent / nazwa handlowa
BRAND 470819
dł. × szerokość
24 mm × 50 mm
grubość
0.13-0.17 mm , No. 1
Opis ogólny
Przezroczyste szkło borokrzemianowe, klasa hydrolityczna 1, o doskonałej odporności chemicznej. Grubość nr 1 (od 0,13 do 0,17 mm). Współczynnik załamania światła ne = 1,52 ± 0,01, liczba Abbego ve = 56,5 ± 0,5. W pełni zautomatyzowana produkcja gwarantuje jakość "gotową do użycia" - czystą, wolną od kurzu i smaru, bez zniekształceń, płaskość w zakresie ± 3 µm.
Cechy i korzyści
- Szkło borokrzemowe1191 zapewnia doskonałą przejrzystość i doskonałą odporność chemiczną.
- Szkiełka nakrywkowe do szkiełek mikroskopowych są czyste, wolne od kurzu/tłuszczu i zniekształceń.
- W pełni zautomatyzowana produkcja gwarantuje jakość "gotową do użycia".
- Płaskość w zakresie ± 3 μm.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)