Kluczowe dokumenty
EP951032921
Eppendorf® Deepwell plates, Protein LoBind, 96 wells
yellow plate, conical bottom, colorless wells, capacity 500 μL, pkg of 20 ea (5 bags × 4 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
clear wells
colorless wells
conical bottom
polypropylene
yellow plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 20 ea (5 bags × 4 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951032921
pojemność
500 μL
rozmiar
96 well
pojemność dołka
1000 μL
kolor
yellow border
przydatność
suitable for (protein analysis)
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytka Deepwell 96/1000 µL, Protein LoBind, studzienki bezbarwne, 1000 µL, PCR clean, żółta, 20 płytek (5 torebek × 4 płytki)
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia doskonałe odzyskiwanie próbek i lepsze wyniki testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Unikalna matryca 10349: 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie w płytkach
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Unikalna matryca 10349 o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja dołka10351: zoptymalizowana geometria dołka zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie studzienek i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)