Kluczowe dokumenty
EP6731010015
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Std, Right, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Właściwości
Std, Right
producent / nazwa handlowa
6731010015
Eppendorf®
Parametry
4-50 °C temp. range
pojemność
(170 L)
(740 L)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zachowaj elastyczność na przyszłość
  • Możliwość późniejszej aktualizacji urządzenia w laboratorium (np. pozycja klamki drzwi)
  • Zaawansowany interfejs użytkownika zapewniający łatwą i pełną kontrolę nad ustawieniami parametrów, monitorowaniem i dokumentacją
Bezpieczeństwo dla komórek
  • Jednolita temperatura z wieloma czujnikami zweryfikowanymi w 27 punktach (niemiecka norma DIN 12880)
  • Szybkie przywracanie temperatury i CO2 w czasie krótszym niż 5 minut bez przeregulowania
  • Ochrona przed wibracjami i turbulencjami dzięki konstrukcji bez wentylatora
  • Dezynfekcja w wysokiej temperaturze 180°C (HTD)
Oszczędność pieniędzy
  • Znacznie zmniejszone zużycie gazu dzięki inteligentnemu sterowaniu gazem
  • Do 25% więcej przestrzeni użytkowej dzięki konstrukcji bez wentylatora
  • Brak stałych kosztów wymiany części wewnętrznych (filtrów HEPA, lamp UV itp.)
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)